missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-3207 Hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098179
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16496497 5 mg -
16460157 50 mg 50mg
16453778 10 mg 10mg
16434836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16496497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10302

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MK-3207 (Hydrochloride) is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist with IC50 of 0.12 nM and Ki of 0.024 nM, and is highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.

MK-3207 (Hydrochloride) is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist with IC50 of 0.12 nM and Ki of 0.024 nM, and is highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.

Specifica

Materiale o nome chimico MK-3207 Hydrochloride
CAS 957116-20-0
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H30ClF2N5O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.34 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (84.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 594.05
Peso formulazione 594.05
Percent Purity 99.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.