missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-3207, MedChemExpress

Codice prodotto. 16483768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483768 10 mg 10mg
16426497 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16483768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10301

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MK-3207 is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist (IC50= 0.12 nM; Ki= 0.024 nM); highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.

MK-3207 is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist (IC50= 0.12 nM

Specifica

Materiale o nome chimico MK-3207
CAS 957118-49-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H29F2N5O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.01 mM)
SMILES O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2
Molecular Weight (g/mol) 557.59
Peso formulazione 557.59
Percent Purity 96.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.