Learn More
MK-3207, MedChemExpress
Description
MK-3207 is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist (IC50= 0.12 nM
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | MK-3207 |
| CAS | 957118-49-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C31H29F2N5O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.01 mM) |
| SMILES | O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 557.59 |
| Peso formulazione | 557.59 |
| Show More |
Research purposes only