Learn More
MK-5108, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465588
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465588 10 mg 10mg
16438287 5 mg 5mg
16431757 50 mg 50mg
16406136 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16465588 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13252
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico MK-5108
CAS 1010085-13-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H21ClFN3O3S
Quantità 10 mg
Sinonimo VX-689
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Molecular Weight (g/mol) 461.94
Peso formulazione 461.94
Percent Purity 96.69%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only