Learn More
R&D Systems™ MK 571
Descrizione
Potent CysLT1 (LTD4) leukotriene receptor inverse agonist (EC50 = 1.3 nM). Antagonizes LTD4-induced contractions of guinea pig trachea and ileum (pA2 values are 9.4 and 10.5 respectively). Also inhibitor of multidrug resistance protein-1 (MRP1) mediated transport; in vitro augments the effects of cytotoxic agents on malignant cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | MK 571 |
| CAS | 115104-28-4 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C26H27ClN2O3S2 |
| Peso formulazione | 515.09 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 515.083 |