Learn More
MK-7246, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16499407 5 mg 5mg
16416878 10 mg 10mg
16413506 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16499407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY158535mg
MedChemExpress MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico MK-7246
CAS 1218918-62-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21FN2O4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (600.28 mM)
SMILES O=C(O)CC1=C(CC[C@@H](N(S(=O)(C2=CC=C(F)C=C2)=O)C)C3)N3C4=C1C=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 416.47
Peso formulazione 416.47
Percent Purity 98.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only