Learn More
MK-8033, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495628
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495628 10 mg 10mg
16471797 50 mg 50mg
16448327 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16495628 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13299
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress MK-8033 is an orally active ATP competitive c-Met/Ron dual inhibitor (IC50s: 1 nM (c-Met),7 nM (Ron)), with preferential binding to the activated kinase conformation. MK-8033 can be used in the research of cancers, such as breast and bladder cancers, non-small cell lung cancers (NSCLCs).
MK-8033 is an orally active ATP competitive c-Met/Ron dual inhibitor (IC50s: 1 nM (c-Met),7 nM (Ron)), with preferential binding to the activated kinase conformation. MK-8033 can be used in the research of cancers, such as breast and bladder cancers, non-small cell lung cancers (NSCLCs).
Specifica
Materiale o nome chimico MK-8033
CAS 1001917-37-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H21N5O3S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (97.55 mM)
SMILES O=S(NCC1=CC=CC=N1)(CC2=CC=C3C(C(C4=CC(C5=CN(N=C5)C)=CN=C4C=C3)=O)=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 471.53
Peso formulazione 471.53
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only