Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17639775 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
417 L
991 L
Modello:
MK1020-400 V
MK400-400 V
Dimensioni interne (L x P x A):
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperaggio:
12.5 amp
22.5 amp
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensioni interne (L x P x A) Amperaggio unitSize
17639775 417 L MK400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12.5 amp Pezzo
17649775 991 L MK1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22.5 amp Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17639775 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200406
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La camera BINDER della serie MK è indicata per tutte le prove a caldo e a freddo in un intervallo di temperatura da -40°C fino a 180°C. Si tratta di un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
  • Intervallo di temperatura: da -40°C fino a 180°C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • Vano interno in acciaio inox
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione MK400-400V, standard, Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, 417 L, 400V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 417 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting No lightning
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 1
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) - 40°C to +180°C
Tipo Temperature Test Chamber
Display TFT Touch
Controllo umidità Without controlled humidity
Modello MK400-400 V
Dimensioni interne (L x P x A) 735 x 810 x 700 mm
Dimensioni (L x P x A) 1135 x 1438 x 1710 mm
Peso (sistema metrico) 413 kg
Tensione 400 V
Wattage 7 kW
Amperaggio 12.5 amp
Frequenza 50 Hz