Learn More
BINDER™ Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7224901 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
417 L
991 L
Modello:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Dimensioni interne (L x P x A):
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperaggio:
12.5 amp
22.5 amp
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensioni interne (L x P x A) Amperaggio Dimensione della confezione
17684475 417 L MKF400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12.5 amp Pezzo
17659775 991 L MKF1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22.5 amp Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17684475 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200408
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La camera di simulazione ambientale BINDER della serie MKF risulta ideale per ogni prova a caldo e a freddo secondo gli standard correnti dei test di clima e temperatura a norma DIN e IEC. L'elevato comfort d'uso e l'attrezzatura di serie completa offrono una marcia in più nell'utilizzo.
  • Intervallo di temperatura: da -40°C a +180°C
  • Intervallo di umidità: dal 10% u.r. fino al 98% u.r.
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • Serbatoio di accumulo d'acqua integrato da 20 L
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone
  • 4 contatti a relè a potenziale zero
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione MKF400-400V, standard, Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con regolazione dell'umidità, 417 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 417 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Viewing window lightning
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 1
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 98%
Temperature Range (Metric) - 70°C to +180°C
Tipo Environmental Chamber
Display TFT Touch
Modello MKF400-400 V
Dimensioni interne (L x P x A) 735 x 810 x 700 mm
Dimensioni (L x P x A) 1135 x 1438 x 1710 mm
Peso (sistema metrico) 432 kg
Tensione 400 V
Wattage 8 kW
Amperaggio 12.5 amp
Frequenza 50 Hz