Learn More
BINDER™ Serie MKFT - Camere climatiche di simulazione ambientale
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16479983 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
734 L
Modello:
MKFT115-400V
MKFT240-400V
MKFT720-400V
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello unitSize
16479983 734 L MKFT720-400V Pezzo
16300628 115 L MKFT115-400V Pezzo
16464479 228 L MKFT240-400V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16479983 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200384
Keep Your Samples Cool
Usa il codice promozionale 27999
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La camera di simulazione ambientale BINDER della serie MKFT è progettata specificamente per i cambi di clima dinamici nell'intervallo tra -70°C e 180°C. Grazie alle grandi riserve di potenza e al rapido raffreddamento, questo apparecchio si propone come soluzione di alta gamma per prove climatiche complesse conformi agli standard.
  • Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
  • Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Serbatoio di accumulo d'acqua integrato da 20 L
  • 4 contatti a relè a potenziale zero
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • Messaggio d'allarme nel caso di mancanza d'acqua dolce nell'apposito contenitore
  • Griglia inseribile in acciaio inox
  • Sicurezza antirottura per tubi flessibili, incl. tubazione di alimentazione e scarico dell'acqua fino a 1 m di altezza
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigeranti R-452A ed R-23 senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione in cascata
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 40 kg
Descrizione MKFT720-400V, standard, Serie MKFT - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con controllo dell'umidità e intervallo di bassa temperatura esteso, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 734 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Interior lightning
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 1
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 98%
Temperature Range (Metric) -70°C to +180°C
Tipo Environmental Chamber
Display TFT tattile
Da utilizzare con (applicazione) For Rapid Temperature Changes with Humidity Control and Extended Low Temperature Range
Modello MKFT720-400V
Dimensioni interne (L x P x A) 1200 x 600 x 1020 mm
Dimensioni (L x P x A) 1620 x 1190 x 2005 mm
Dimensions (LxWxH) Interior 600 x 1200 x 1020 mm
Peso (sistema metrico) 635 kg
Tensione 400 V
Wattage 11 kW
Amperaggio 22,5 A
Frequenza 50 Hz