Learn More
Novus Biologicals™ MKLP1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18664260 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18664260 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18664260 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00009493T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Bersaglio MKLP1
Sinonimo kinesin family member 23, kinesin-like 5 (mitotic kinesin-like protein 1), Kinesin-like protein 5, kinesin-like protein KIF23, KNSL5CHO1, mitotic kinesin-like 1, MKLP-1, MKLP1Mitotic kinesin-like protein 1
Simbolo del gene KIF23