Learn More
ML-030, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496507
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496507 5 mg 5mg
16453788 10 mg 10mg
16452856 25 mg 25mg
16450167 50 mg -
16414846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16496507 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico ML-030
CAS 1013750-77-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20N4O4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 412.46
Peso formulazione 412.46
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only