Learn More
ML-098, MedChemExpress
Descrizione
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ML-098 |
| CAS | 878978-76-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H19NO3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | CID-7345532 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 309.36 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only