Learn More
ML-18, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499996 50 mg -
16474696 100 mg 100mg
16453608 10 mg 10mg
16452786 25 mg 25mg
16426337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16499996 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101844
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico ML-18
CAS 1422269-30-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H35N5O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)NCC4(C5=CC=C(OC)C=C5)CCCCC4
Molecular Weight (g/mol) 569.65
Peso formulazione 569.65
Percent Purity 98.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only