Learn More
R&D Systems™ ML 221
Codice prodotto. 30001685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001685 50 mg 50mg
30001666 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001685 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4748/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00€
    1377.60€ / 50mg
    Risparmia 82.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Apelin antagonist
Apelin receptor (APJ) antagonist (IC50 values are 0.70 and 1.75 μM in a cAMP assay and β-arrestin assay, respectively). Displays >37-fold selectivity over the closely related angiotensin II type 1 (AT1) receptor. Exhibits no toxicity towards human hepatocytes at concentrations >50 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877636-42-5
Formula molecolare C17H11N3O6S
Specifica
Materiale o nome chimico ML 221
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 385.35
Purezza >99%
Peso molecolare 385.35