missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ ML 281

Codice prodotto. 30002066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002066 10 mg 10mg
30001984 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30002066 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4880/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Tocris product, part of R&D Systems. STK33 inhibitor

Inhibitor of the serine/threonine kinase STK33 (IC50 = 14 nM). Exhibits >700-fold selectivity for STK33 over the structurally related protein kinase A (PKA); also exhibits 550-fold selectivity over Aurora kinase B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1404437-62-2
Formula molecolare C22H19N3O2S

Specifica

Materiale o nome chimico ML 281
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 389.47
Purezza >98%
Peso molecolare 389.473
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.