Learn More
ML 311
Codice prodotto. 18748078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18748078 10 mg 10mg
18796178 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18748078 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 5733/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits Mcl-1-BIM interaction
ML 311 is an inhibits Mcl1-BIM interaction. Inhibits viability of Mcl1-dependent tumor cell lines. Induces cell death and decreased spheroid formation in Her2 positive breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-8-quinolinol
CAS 315698-17-0
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 10 mg
Formula molecolare C23H24F3N3O
Peso formulazione Observed MW: 415.45