Learn More
ML 311, Tocris Bioscience™
Inhibits Mcl-1-BIM interaction
Marca:  Tocris Bioscience 5733/50
Encompass
Codice prodotto. 15903231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ML 311 is an inhibits Mcl1-BIM interaction. Inhibits viability of Mcl1-dependent tumor cell lines. Induces cell death and decreased spheroid formation in Her2 positive breast cancer cells.
Specifica
Specifica
7-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-8-quinolinol
315698-17-0
>99%
50 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni