Learn More
ML171, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481646
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481646 500 mg 500mg
16465986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481646 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
ML171 (2-Acetylphenothiazine
Specifica
Materiale o nome chimico ML171
CAS 6631-94-3
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H11NOS
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Acetylphenothiazine 2-APT
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM)
SMILES CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 241.31
Peso formulazione 241.31
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only