Learn More
ML221, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496537
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496537 5 mg -
16472866 25 mg -
16434866 100 mg 100mg
16433818 10 mg 10mg
16410197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16496537 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103254
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress ML221 is a potent apelin (APJ) functional antagonist, inhibiting apelin-13-mediated activation of APJ, with IC50s of 0.70 μM in the cAMP assay, and 1.75 μM in the β-arrestin assay, and EC80 of 10 nM in both assays.
ML221 is a potent apelin (APJ) functional antagonist, inhibiting apelin-13-mediated activation of APJ, with IC50s of 0.70 μM in the cAMP assay, and 1.75 μM in the β-arrestin assay, and EC80 of 10 nM in both assays.
Specifica
Materiale o nome chimico ML221
Forma fisica Solid
CAS 877636-42-5
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H11N3O6S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (80.45 mM)
SMILES O=C1C=C(CSC2=NC=CC=N2)OC=C1OC(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 385.35
Peso formulazione 385.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only