Learn More
ML311, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476287
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476287 5 mg 5mg
16449976 50 mg 50mg
16444676 100 mg 100mg
16433568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16476287 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101778
MedChemExpress ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
Specifica
Materiale o nome chimico ML311
CAS 315698-17-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H24F3N3O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 67.5 mg/mL (162.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 415.45
Peso formulazione 415.45
Percent Purity 98.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only