Learn More
ML347, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16485048
Marca: Medchem Express HY12274
MedChemExpress ML347 (LDN193719) is a highly selective ALK1/ALK2 inhibitor. ML347 has IC50 values of 46 and 32 nM against ALK1 and ALK2, respectively, >300-fold selective over ALK3. ML347 block the phosphorylation of Smad1/5 by TGF-β1.
ML347 (LDN193719) is a highly selective ALK1/ALK2 inhibitor. ML347 has IC50 values of 46 and 32 nM against ALK1 and ALK2, respectively, >300-fold selective over ALK3. ML347 block the phosphorylation of Smad1/5 by TGF-β1.
Specifica
Materiale o nome chimico ML347
CAS 1062368-49-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H16N4O
Quantità 10 mg
Sinonimo LDN 193719
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (28.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=CN3C(N=C2)=C(C4=C5C=CC=NC5=CC=C4)C=N3)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 352.39
Peso formulazione 352.39
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.