Learn More
ML390, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493118
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16493118
Marca: Medchem Express HY100688
MedChemExpress ML390 is a potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor. ML390 is an inducer of myeloid differentiation and causes myeloid differentiation in murine (ER-HoxA9) and human (U937 and THP1) acute myeloid leukemia (AML) models.
ML390 is a potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor. ML390 is an inducer of myeloid differentiation and causes myeloid differentiation in murine (ER-HoxA9) and human (U937 and THP1) acute myeloid leukemia (AML) models.
Specifica
Materiale o nome chimico ML390
CAS 2029049-79-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21F3N2O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 27 mg/mL (66.44 mM)
SMILES O=C(NCCC(N[C@H]1C(C=CC=C2)=C2CCC1)=O)C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 406.4
Peso formulazione 406.4
Percent Purity 99.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.