Learn More
MLANA Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Codice prodotto. 17555322
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17555322 30 μL 30µL
17535322 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17555322 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA506048S
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Mouse Monoclonal Antibody
MLANA Monoclonal antibody specifically detects MLANA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifica
Antigene MLANA
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI1F12
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene PTPRC
N. accesso geni P08575
Alias gene A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human PTPRC produced in HEk293T cell.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5788
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1