Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale MLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10366852 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
0.5 - 10 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 30 a 300 μl
Da 30 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Incrementi:
0.01 μl
μ
0,2 μl
Precisione:
1.00 - 0.25
1.50 - 0.25
4.00 - 1.00
Da 4.00 a 1.00
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero di canali Volume (sistema metrico) Incrementi Precisione Dimensione della confezione
10366852 12 Da 30 a 300 μl 0,2 μl 1.00 - 0.25 Pezzo
10346902 8 Da 30 a 300 μl 0,2 μl 1.00 - 0.25 Pezzo
10091332 8 0.5 - 10 μl 0.01 μl 4.00 - 1.00 Pezzo
10500663 8 Da 5 a 100 μl μ 1.50 - 0.25 Pezzo
10681993 12 Da 0.5 a 10 μl 0.01 μl Da 4.00 a 1.00 Pezzo
10683703 12 Da 5 a 100 μl μ 1.50 - 0.25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10366852 Fornitore Sartorius N. del fornitore 725240
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Estrema precisione nelle applicazioni di pipettaggio lunghe in serie. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius mLINE™ è la scelta più avanzata ed ergonomica per operatori che devono eseguire pipettaggi manuali ripetitivi di alta qualità. I modelli multicanale coprono la gamma completa di volumi da 0.1 μl a 10 ml.
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision
  • Consistent results, even in long pipetting series
  • Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • High chemical and UV resistance
Lightweight, comfortable and easy to use
  • Frequently recommended by Health and Safety Officers
  • Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
  • Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
  • Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
  • Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
  • Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Certifications
Marcatura CE
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 2 - 0.6%
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Punte compatibili Sartorius Tips
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile
Colore Arancione
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 12
Product Line mLINE
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) Da 30 a 300 μl
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 0,2 μl
Precisione 1.00 - 0.25
Warranty 2 anni