Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale MLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10467182 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 - 10 μl
1 to 10 mL
Da 0.1 a 3 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Incrementi:
0.002 μl
0.01 μl
0.02 μl
μ
0,2 μl
1 μl
10 μl
20 μl
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Accuracy:
0,6%, 0,8%, 2%
0.5%, 0.6%, 2%
0.6%, 0.6%, 1%
0.6%, 1.2%, 3%
0.8%, 1%, 2%
0.9%, 1.2%, 4%
1%, 1.5%, 2.5%
1.3%, 2.4%, 1%
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Incrementi Colore Accuracy unitSize
10467182 Da 20 a 200 μl 0,2 μl Giallo 0,6%, 0,8%, 2% Pezzo
10694643 Da 0.1 a 3 μl 0.002 μl Grigio 1.3%, 2.4%, 1% Pezzo
10723003 Da 10 a 100 μl μ Giallo 0.8%, 1%, 2% Pezzo
10512222 0.5 - 10 μl 0.01 μl Grigio 1%, 1.5%, 2.5% Pezzo
10326662 Da 2 a 20 μl 0.02 μl Giallo 0.9%, 1.2%, 4% Pezzo
10477182 Da 500 a 5.000 μl 10 μl Verde 0.5%, 0.6%, 2% Pezzo
10594345 1 to 10 mL 20 μl Rosso 0.6%, 1.2%, 3% Pezzo
10733193 μ 1 μl Blu 0.6%, 0.6%, 1% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10467182 Fornitore Sartorius N. del fornitore 725060
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per una precisione eccellente in operazioni di pipettaggio protratte. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius mLINE™ rappresenta la scelta più avanzata ed ergonomica per gli utenti attenti alla qualità che vogliano effettuare operazioni ripetitive di pipettaggio manuale. I modelli sono indicati per un'intera gamma di volumi che vanno da 0.1 μl a 10 ml.
La pipetta meccanica più avanzata di per una precisione e un'accuratezza senza sforzo
  • Risultati uniformi, anche per operazioni protratte di pipettaggio
  • Meccanismo Optiload per la perfetta tenuta e l'espulsione senza sforzo del puntale
  • Rischio di contaminazione ridotto grazie ai filtri Safe-Cone e alla sterilizzabilità completa in autoclave
  • Impostazione del volume con un solo gesto e pulsante di blocco del volume per evitarne la modifica accidentale
  • L'isolamento termico dei componenti interni migliora la precisione
  • Elevata resistenza agli agenti chimici e alla luce UV
Leggero, comodo e facile da utilizzare
  • Raccomandato frequentemente dai funzionari responsabili della salute e della sicurezza
  • Ergonomia eccellente per la protezione di mano, avambraccio e spalle dal disturbo degli arti superiori da lavoro
  • Forze richieste per il pipettaggio e l'espulsione dei puntali con filtro estremamente ridotte
  • Display chiaro e di facile lettura con numeri grandi e piccoli incrementi
  • Codifica a colori della gamma di volumi per facilità di pipettaggio e di selezione dei puntali
  • Facile manutenzione; solo 2-3 parti da smontare e pulire
Certifications
Marcatura CE
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0,6%, 0,8%, 2%
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Punte compatibili Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave
Colore Giallo
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line mLINE
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 0,2 μl
Precisione 0,80 - 0,15
Monitoraggio UV
Warranty 2 anni