missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLK2 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18462232 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
25 μL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18462232 25 μL 25µL
18295568 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18462232 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP18773725ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

MLK2 Polyclonal specifically detects MLK2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MLK2
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni Q02779
Alias gene EC 2.7.11, MEKK10, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 10, Mixed lineage kinase 2, MKN28 kinase, MLK2MKN28 derived nonreceptor_type serine/threonine kinase, MSTEC 2.7.11.25, Protein kinase MST
Simboli geni MAP3K10
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LPSGFEHKITVQASPTLDKRKGSDGASPPASPSIIPRLRAIRLTPVDCGGSSSGSSSGGSGTWSRGGPPKKEELVGGKKKGRTWGPSSTLQKERVGGEERLKGLGEGSKQWSSS
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4294
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.