Learn More
MLKL 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16189193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16189193 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16189193 Fornitore Abnova N. del fornitore H00197259T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione MLKL 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_152649.1
Peso molecolare 51.92
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-MLKL full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-MLKL antibody (H00197259-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL MLKL 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Mention de danger
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.