Learn More
Novus Biologicals™ MLLT6 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18676710 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18676710 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18676710 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00004302T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio MLLT6
Sinonimo AF17Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, translocated to, 6, ALL1-fused gene from chromosome 17 protein, FLJ23480, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 6, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog); translocatedto, 6, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 6, protein AF-17, trithorax homolog
Simbolo del gene MLLT6