Learn More
MLN 8237 (Contain 10% DMSO), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alisertib |
| CAS | 1028486-01-2 |
| Formula molecolare | C27 H20 Cl F N4 O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Benzoic acid, 4-[[9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxy-, 4-[[9-Chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxybenzoic acid, MLN 8237 |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H20ClFN4O4/c1-36-21-5-3-4-20(29)23(21)25-19-10-15(28)6-8-17(19)24-14(12-30-25)13-31-27(33-24)32-16-7-9-18(26(34)35)22(11-16)37-2/h3-11,13H,12H2,1-2H3,(H,34,35)(H,31,32,33) |
| SMILES | COc1cccc(F)c1C2=NCc3cnc(Nc4ccc(C(=O)O)c(OC)c4)nc3c5ccc(Cl)cc25 |
| IUPAC Name | 4-[[9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 518.9235 |
| Peso formulazione | 518.1157 |