Learn More
MLN8054, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489986
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489986 50 mg 50mg
16474686 100 mg 100mg
16463578 10 mg 10mg
16406307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16489986 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico MLN8054
CAS 869363-13-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H15ClF2N4O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (62.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C(NC2=NC3=C(CN=C(C4=C3C=CC(Cl)=C4)C5=C(F)C=CC=C5F)C=N2)C=C1)O
Molecular Weight (g/mol) 476.86
Peso formulazione 476.86
Percent Purity 95.99%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only