Learn More
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Grinding Balls
Codice prodotto. 10733083 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Zirconium Oxide
Diametro (sistema imperiale):
0.78 in.
0.98 in.
1.18 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Diametro (sistema imperiale) unitSize
10733083 Zirconium Oxide 0.98 in. Pezzo
10521213 Acciaio inox 0.98 in. Pezzo
10324771 Zirconium Oxide 0.78 in. Pezzo
10798011 Acciaio inox 1.18 in. Pezzo
10409112 Zirconium Oxide 1.18 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10733083 Fornitore RETSCH N. del fornitore 05.368.0106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with MM 400 Mixer Mills
In varie dimensioni e materiali.
Specifica
Product Type Grinding Ball
Diametro (sistema imperiale) 0.98 in.
Diametro (sistema metrico) 2.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for increasing the degree of mixing, grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) MM 400 mixer mill
Materiale Zirconium Oxide