Learn More
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MMAA. The MMAA Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The MMAA Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-86603. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 166785 |
| Specie | Human |
| Product Line | Novus |
| Metodo di purificazione | Chromatography |
| Purezza | >80% |
| Concentrazione | 0.5mg/mL |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Simbolo del gene | MMAA |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?