Learn More
MMAF-OMe, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488238
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488238 10 mg 10mg
16460688 5 mg 5mg
16420366 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488238 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY79256
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress MMAF-Ome, an antitubulin agent, is also an ADC cytotoxin. MMAF-Ome inhibits several tumor cell lines with IC50s of 0.056 nM, 0.166 nM, 0.183 nM, and 0.449 nM for MDAMB435/5T4, MDAMB361DYT2, MDAMB468, and Raji (5T4-) cell lines, respectively.
MMAF-Ome, an antitubulin agent, is also an ADC cytotoxin. MMAF-Ome inhibits several tumor cell lines with IC50s of 0.056 nM, 0.166 nM, 0.183 nM, and 0.449 nM for MDAMB435/5T4, MDAMB361DYT2, MDAMB468, and Raji (5T4-) cell lines, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico MMAF-OMe
CAS 863971-12-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H67N5O8
Quantità 10 mg
Sinonimo Monomethyl auristatin F methyl ester
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (134.05 mM)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C(OC)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C
Molecular Weight (g/mol) 745.99
Peso formulazione 745.99
Percent Purity 96.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only