Learn More
MMP21 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | MMP21 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896775
|
Proteintech
55289-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16886775
|
Proteintech
55289-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This antibody is specific to MMP21.
This gene encodes a member of the matrix metalloproteinase family. Proteins in this family are involved in the breakdown of extracellular matrix for both normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, and disease processes, such as asthma and metastasis. The encoded protein may play an important role in embryogenesis, particularly in neuronal cells, as well as in lymphocyte development and survival.Specifica
MMP21 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8K3F2, Q8N119 | |
118856, 214766 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MMP21 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
matrix metallopeptidase 21, Matrix metalloproteinase 21, MMP 21, MMP21 | |
Mmp21 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |