Learn More
Macherey-Nagel™ MN OPTIMA™ Amine Test Mixture in Ethanol
Codice prodotto. 10115041 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10115041 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10115041 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 722317
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For GC Capillary Columns
Include 0.2 % Diisobutylamine, 1 % Diethanolamine, 0.2 % 2,6-Dimethylaniline, 0.2 % o-Propanolpyridine, 0.2 % Dicyclohexylamine, 0.2 % Dibenzylamine
Volume (sistema metrico) 1 mL
Product Type MN OPTIMA Amine Test Mixture in Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Test mixture OPTIMA 5 Amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol