Learn More
Macherey-Nagel™ MN Positive Pressure Frame
Codice prodotto. 16311616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16311616 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16311616 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740474
Spedizione stimata: 16-12-2026
Adaptor for direct filtration using NucleoSpin™ 96 Plasmid kits on the [MPE]² positive pressure module
  • Adaptation of the NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade kit procedure for the [MPE]² positive pressure module to speed up your extraction workflow
  • Reliable performance and excellent yields using NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade on the [MPE]² positive pressure module
  • Low endotoxin levels comparable to standard vacuum processing
  • Compact and automated plasmid isolation of 96 samples in 60–90 minutes
Specifica
Formato Adapter Frame
Da utilizzare con (applicazione) Plasmid DNA Purification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hamilton [MPE]² Unit
Tecnologia di isolamento NucleoSpin Bead Tubes
Quantità 1 Ea.
For Research Use Only