Learn More
MND1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene MND1
Concentrazione 0.38 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898843
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11636-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888843
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11636-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Required for proper homologous chromosome pairing and efficient cross-over and intragenic recombination during meiosis. Stimulates both DMC1- and RAD51-mediated homologous strand assimilation, which is required for the resolution of meiotic double-strand breaks.
Specifica
Specifica
MND1
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8K396, Q9BWT6
76915, 84057
MND1 Fusion Protein Ag2210
Primary
-20°C
MND1
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GAJ, MND1
Mnd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography