Learn More
MNX1/HLXB9 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610126 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610126 50 μg 50µL
18694945 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18610126 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP29943450ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MNX1/HLXB9 Polyclonal specifically detects MNX1/HLXB9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MNX1/HLXB9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:1000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene HB9, HLXB9motor neuron and pancreas homeobox protein 1, homeobox HB9, HOXHB9Homeobox protein HB9, motor neuron and pancreas homeobox 1, SCRA1homeo box HB9
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human MNX1/HLXB9
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Neuroscience, Stem Cells
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3110
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus