Learn More
asecos™ Mobile Box Sorbents
Codice prodotto. 17896166 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
63 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17896166 63 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17896166 Fornitore asecos™ N. del fornitore 14407
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Mobile Box Sorbents are handy sized mobile spill kit for fast access in case of leakage.
  • content: 6 cushions, 3 socks, 20 mats, 1 pair protective gloves
  • 610 x 400 x 340 (W x D x H)
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema metrico) 63 L
Materiale Polietilene
Tipo Mobile Spill Kit
Lunghezza (sistema imperiale) 24.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 610.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 24.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 610.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.39 in.
Altezza (sistema metrico) 340.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.75 in.
Profondità (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 15.43 lb.
Peso (sistema metrico) 7 kg