Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Door
Codice prodotto. 17382119
Cambia vista
Click to view available options
Lato del perno:
Left
Right
N. di cassetti:
1
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lato del perno N. di cassetti N. di ripiani Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17382119 Right 1 None 516 x 450 x 740 mm Pezzo
17312119 Left None None 516 x 450 x 590 mm Pezzo
17322119 Right None None 516 x 450 x 590 mm Pezzo
17352119 Left None 1 516 x 450 x 740 mm Pezzo
17362119 Right None 1 516 x 450 x 740 mm Pezzo
17372099 Right None None 516 x 600 x 590 mm Pezzo
17312109 Right None 1 516 x 600 x 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17382119 Fornitore Köttermann N. del fornitore 31500124
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Mobile Cabinet with One Door offers versatile storage space with a single door to protect stored items.
  • Versatile storage space
  • Mobile with lockable wheels
  • Features one door to protect stored items
  • Many sizes and configurations available
Specifica
Colore White
Tipo di armadietto Mobile
Dimensioni (P x L x A) 516 x 450 x 740 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Epoxy Coated
Materiale del telaio Steel
Lato del perno Right
Meccanismo di blocco No
N. di sportelli 1
N. di cassetti 1
N. di ripiani None
Warranty None
Tipo di ruote Plastic with Brakes
Con ruote Yes
Materiale Steel