Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Door
This Mobile Cabinet with One Door offers versatile storage space with a single door to protect stored items.
478.34€ - 726.10€
Specifica
Tipo di armadietto | Mobile |
---|---|
Tipo di sportello | Hinged |
Finitura | Epoxy Coated |
Materiale del telaio | Steel |
Meccanismo di blocco | No |
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | N. di cassetti | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | N. di cassetti | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17312119
|
Köttermann
315-00110 |
Left | None | None | 516 x 450 x 590 mm |
478.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17322119
|
Köttermann
315-00112 |
Right | None | None | 516 x 450 x 590 mm |
478.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17352119
|
Köttermann
315-00118 |
Left | None | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
552.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17362119
|
Köttermann
315-00122 |
Right | None | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
552.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17382119
|
Köttermann
315-00124 |
Right | 1 | None | 516 x 450 x 740 mm |
597.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17372099
|
Köttermann
315-00061 |
Right | None | None | 516 x 600 x 590 mm |
524.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17312109
|
Köttermann
315-00071 |
Right | None | 1 | 516 x 600 x 740 mm |
726.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Versatile storage space
- Mobile with lockable wheels
- Features one door to protect stored items
- Many sizes and configurations available
Specifica
Mobile | |
Epoxy Coated | |
No | |
None | |
Yes | |
Steel |
Hinged | |
Steel | |
1 | |
Plastic with Brakes | |
White |