Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Lockable Door
Codice prodotto. 17392119
Cambia vista
Click to view available options
Lato del perno:
Right
N. di cassetti:
1
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lato del perno N. di cassetti N. di ripiani Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17392119 Right 1 None 516 x 450 x 740 mm Pezzo
17332119 Right None None 516 x 450 x 590 mm Pezzo
17372119 Right None 1 516 x 450 x 740 mm Pezzo
17382099 Right None None 516 x 600 x 590 mm Pezzo
17322109 Right None 1 516 x 600 x 740 mm Pezzo
17332109 Right 1 None 516 x 600 x 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17392119 Fornitore Köttermann N. del fornitore 31500125
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Mobile Cabinet with One Lockable Door offers versatile storage space with a single door to protect stored items.
  • Versatile storage space
  • Mobile with lockable wheels
  • Features one door with locking mechanism to protect stored items
  • Many sizes and configurations available
Specifica
Colore White
Tipo di armadietto Mobile
Dimensioni (P x L x A) 516 x 450 x 740 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Epoxy Coated
Materiale del telaio Steel
Lato del perno Right
Meccanismo di blocco Yes
N. di sportelli 1
N. di cassetti 1
N. di ripiani None
Warranty None
Tipo di ruote Plastic with Brakes
Con ruote Yes
Materiale Steel
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.