Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with Two Doors
Codice prodotto. 17312129
Cambia vista
Click to view available options
N. di cassetti:
1
2
None
Dimensioni (P x L x A):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di cassetti Dimensioni (P x L x A) unitSize
17312129 None 516 x 900 x 590 mm Pezzo
17332129 1 516 x 900 x 740 mm Pezzo
17342129 2 516 x 900 x 740 mm Pezzo
17352109 None 516 x 1200 x 590 mm Pezzo
17372109 1 516 x 1200 x 740 mm Pezzo
17382109 2 516 x 1200 x 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17312129 Fornitore Köttermann N. del fornitore 31500131
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Mobile Cabinet with Two Doors offers versatile storage space with two doors to protect stored items.
  • Versatile storage space
  • Mobile with lockable wheels
  • Features two doors to protect stored items
  • Many sizes and configurations available
Specifica
Colore White
Tipo di armadietto Mobile
Dimensioni (P x L x A) 516 x 900 x 590 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Epoxy Coated
Materiale del telaio Steel
Lato del perno Left and Right
N. di sportelli 2
N. di cassetti None
N. di ripiani None
Warranty None
Tipo di ruote Plastic with Brakes
Con ruote Yes
Materiale Steel