Learn More
Miele Professional™ Modulo
Codice prodotto. 15490545 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (D x W X H): 496 x 492 x 130mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15490545 Dimensions (D x W X H): 496 x 492 x 130mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15490545 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 5701590
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Modulo E 755 per il supporto ottimale di vetreria a collo stretto 25 - 100 ml
Con 36 ugelli (E 490), 2.5 x 90 mm con fermi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Inserto/modulo per bicchieri a collo stretto
Colore in acciaio inox
Capacità 36 Bicchieri a collo stretto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 496 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 492 mm