Descrizione
Dotato di 39 ugelli iniettori
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Injector Unit |
| Modello | E 329 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Narrow-Necked Glassware |
| Include | 4/5 jets 2.5 x 90/110mm, 5/5/5 jets 4.0 x 140/160/180mm, 5/5/5 jets 6.0 x 200/220/240mm, 1 jet for flushing powder dispenser |
| Quantità | 1 Each |