Descrizione
Con 32 ugelli (E 351), 4 x 160 mm con fermi (E 353)
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Capacità | 32 Bicchieri a collo stretto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 352 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 558 mm |