Learn More
Mobile Phase: Hexane/Ethyl Ether/Isopropyl Alcohol, Ricca
Codice prodotto. 31940763
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Amber Glass Container
Safety-coated Glass Container
Dimensione della confezione:
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
31940763 Amber Glass Container 4L
31940645 Safety-coated Glass Container 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31940763 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R51811004C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
  • Mobile Phase Hexane/Ether/IPA
  • Available in 4 L packaging in amber glass containers
Specifica
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Da utilizzare con Mobile Phase Eluent
Imballaggio Amber Glass Container