Learn More
BUCHI Mobile Trolley for L-250
Codice prodotto. 18884161 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
18884161 4.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18884161 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11080440
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
With the convenient trolley accessory, you can effortlessly move and position the Lyovapor™ right next to any laboratory bench, ensuring easy setup and mobility.
  • Specifically designed for the Lyovapor™ L-250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) Ambient to -105°C
Materiale Powder-coated Steel
Tipo di spina North America
Tensione 220/240 V