Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Codice prodotto. 15437704 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (D x W x H): 546 x 529 x 357mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15437704 Dimensions (D x W x H): 546 x 529 x 357mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15437704 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12667060
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Carrelli A 200 per disporre in modo ottimale 38 pipette
  • Per disporre 10 pipette da 100 ml in file da 1, distanza 20 mm
  • Per disporre 14 pipette da 25 ml nella 2. fila, distanza 26 mm
  • Per disporre 14 pipette da 10 ml nella 3° fila, distanza 26 mm